Merck
ENA066596034
Enamine
2-(difluoromethoxy)naphthalene-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.19
MDL番号:
mp
113-114
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8F2O2/c13-12(14)16-11-6-5-8-3-1-2-4-9(8)10(11)7-15/h1-7,12H
InChI Key
KHYFVIYUNAEOHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16413
Melting Point
113-114
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16413