Merck
ENA066595978
Enamine
4-sulfamoylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.22
MDL番号:
mp
244-246
Iupac Name
4-(aminosulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O3S/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)13(9,11)12/h1-4H,(H2,8,10)(H2,9,11,12)
InChI Key
MWFFIRCXGDGFQB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15348
Melting Point
244-246
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15348
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)