Merck
ENA066595795
Enamine
9H-fluorene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
mp
229-230
Iupac Name
9H-fluorene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10O2/c15-14(16)11-6-5-10-7-9-3-1-2-4-12(9)13(10)8-11/h1-6,8H,7H2,(H,15,16)
InChI Key
WYRSPZVTTMUNBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21828
Melting Point
229-230
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21828
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)