Merck
ENA066595732
Enamine
3-(2-fluorobenzenesulfonyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.23
MDL番号:
Iupac Name
3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4S/c10-7-3-1-2-4-8(7)15(13,14)6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI Key
HUYSOSRTHMMBHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15306
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15306
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)