Merck
ENA065086124
Enamine
2-(N-hydroxyimino)-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.19
MDL番号:
mp
184-185
Iupac Name
(2Z)-2-(hydroxyimino)-N-(4-methoxyphenyl)ethanamide
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)11-9(12)6-10-13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
YYLCWIXYDBPFBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14950
Melting Point
184-185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14950