Merck
ENA065086058
Enamine
6-methyl-4-oxo-1-phenyl-1,4-dihydropyridazine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.22
MDL番号:
mp
183-185
Iupac Name
6-methyl-4-oxo-1-phenyl-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-8-7-10(15)11(12(16)17)13-14(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
IYLQQYCKWAAZLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14884
Melting Point
183-185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14884
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)