Merck
ENA065085605
Enamine
3-(4-methoxyphenyl)adamantane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.37
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)-1-adamantanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H22O3/c1-21-15-4-2-14(3-5-15)17-7-12-6-13(8-17)10-18(9-12,11-17)16(19)20/h2-5,12-13H,6-11H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
WFABACNPVFIEPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14685
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14685