Merck
ENA065085518
Enamine
6-amino-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.16
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H7N3O4/c9-4-1-5-7(2-6(4)11(13)14)15-3-8(12)10-5/h1-2H,3,9H2,(H,10,12)
InChI Key
UKMPWBSPQZCXLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14517
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14517
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)