Merck
ENA065085409
Enamine
2-(4-oxo-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazolin-3-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.28
MDL番号:
mp
218-219
Iupac Name
2-(4-oxo-2-sulfanyl-3(4H)-quinazolinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3S/c1-6(10(15)16)13-9(14)7-4-2-3-5-8(7)12-11(13)17/h2-6H,1H3,(H,12,17)(H,15,16)
InChI Key
ULXFFSMPYTVYQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14270
Melting Point
218-219
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14270