Merck
ENA061957633
Enamine
3-(cyclopropylmethoxy)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(cyclopropylmethoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-4-1-5-9-6-7-2-3-7/h7H,1-6,8H2
InChI Key
JEFPOPWVKGDXGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14140
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14140