Merck
ENA061488501
Enamine
2-[(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)sulfanyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
Iupac Name
[(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H10O4S2/c7-6(8)3-11-5-1-2-12(9,10)4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
InChI Key
AJTOTGKRRDVGAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13890
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13890
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)