Merck
ENA061488250
Enamine
4-(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.33
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H15NOS/c1-13(2,3)11-8-16-12(14-11)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-8,15H,1-3H3
InChI Key
NNLXLHVUALWSQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14000
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14000