Merck
ENA053247515
Enamine
[1-(1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl](methyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.28
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2S/c1-7(11-2)10-12-8-5-3-4-6-9(8)13-10/h3-7,11H,1-2H3
InChI Key
DHWUMSIEDZZPHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13448
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13448
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)