Merck
ENA053247431
Enamine
2-[(4-chloropyridin-2-yl)formamido]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.61
MDL番号:
Iupac Name
{[(4-chloro-2-pyridinyl)carbonyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c9-5-1-2-10-6(3-5)8(14)11-4-7(12)13/h1-3H,4H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI Key
BERLGDFOMLYTFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13363
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)