Merck
ENA053247324
Enamine
6-(3,4-difluorobenzenesulfonamido)hexanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.32
MDL番号:
mp
16-17
Iupac Name
6-{[(3,4-difluorophenyl)sulfonyl]amino}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15F2NO4S/c13-10-6-5-9(8-11(10)14)20(18,19)15-7-3-1-2-4-12(16)17/h5-6,8,15H,1-4,7H2,(H,16,17)
InChI Key
CSRMPLDUCOMJGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13255
Melting Point
16-17
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13255