Merck
ENA053247300
Enamine
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
mp
178-180
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-6-5-9(10(12)13)7(2)11(6)8-3-4-8/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
VOOZJPFNBFNPEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13229
Melting Point
178-180
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13229
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)