Merck
ENA053246567
Enamine
8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.61
MDL番号:
Iupac Name
8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7ClO3/c10-7-3-6(5-11)4-8-9(7)13-2-1-12-8/h3-5H,1-2H2
InChI Key
QNMGAQWLVFYMGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12032
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12032