Merck
ENA053246245
Enamine
N-{2-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]ethyl}acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.35
MDL番号:
Iupac Name
N-{2-[4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]ethyl}acetamide
Inchi Code
1S/C13H15N3OS/c1-9(17)15-7-6-10-2-4-11(5-3-10)12-8-18-13(14)16-12/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H2,14,16)(H,15,17)
InChI Key
KKAVKGNRQLTMQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12173
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12173