Merck
ENA048304322
Enamine
N-[4-(2-chloroacetyl)phenyl]methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.7
MDL番号:
mp
197-199
Iupac Name
N-[4-(2-chloroacetyl)phenyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3S/c1-15(13,14)11-8-4-2-7(3-5-8)9(12)6-10/h2-5,11H,6H2,1H3
InChI Key
DRQKKEYKSSAVTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11859
Melting Point
197-199
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11859