Merck
ENA048304315
Enamine
5-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-5-methylimidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.28
MDL番号:
Iupac Name
5-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c1-13(11(16)14-12(17)15-13)8-7-9-3-5-10(18-2)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
InChI Key
HYRDVXQOZUFAFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11852
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11852