Merck
ENA048304193
Enamine
[(5-chlorothiophen-2-yl)methyl](prop-2-en-1-yl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.69
MDL番号:
Iupac Name
N-allyl-N-[(5-chloro-2-thienyl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C8H10ClNS/c1-2-5-10-6-7-3-4-8(9)11-7/h2-4,10H,1,5-6H2
InChI Key
GCSHWICQDNLLHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11731
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11731
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)