Merck
ENA048303976
Enamine
2-(2-phenoxyacetamido)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.23
MDL番号:
mp
166-167
Iupac Name
N-(phenoxyacetyl)alanine
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-8(11(14)15)12-10(13)7-16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
GKMBJDLBNSHJLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07677
Melting Point
166-167
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07677