Merck
ENA048303967
Enamine
[2-amino-1-(2-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.7
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-chlorophenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H15ClN2/c1-13(2)10(7-12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3
InChI Key
JXJCCQYPULQIKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11267
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11267