Merck
ENA048303914
Enamine
4-[(butan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.31
MDL番号:
Iupac Name
4-[(sec-butylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-3-8(2)12-17(15,16)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-8,12H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
WANWYPLZKGZMTG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11034
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11034
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)