Merck
ENA048303605
Enamine
2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-7-yl)ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
378.41
MDL番号:
Iupac Name
2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C16H18N4O5S/c1-11-4-6-12(7-5-11)26(23,24)25-9-8-20-10-17-14-13(20)15(21)19(3)16(22)18(14)2/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3
InChI Key
HZMGDVXJMWMSIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11657
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11657