Merck
ENA048303522
Enamine
N-[4-(2-chloroacetyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.73
MDL番号:
Iupac Name
N-[4-(chloroacetyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C13H16ClNO2/c1-13(2,3)12(17)15-10-6-4-9(5-7-10)11(16)8-14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,15,17)
InChI Key
JPRPQXWYQYKBOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11522
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11522
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)