Merck
ENA048303417
Enamine
3-[4-(azepane-1-sulfonyl)phenyl]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
311.4
MDL番号:
Iupac Name
3-[4-(1-azepanylsulfonyl)phenyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C15H21NO4S/c17-15(18)10-7-13-5-8-14(9-6-13)21(19,20)16-11-3-1-2-4-12-16/h5-6,8-9H,1-4,7,10-12H2,(H,17,18)
InChI Key
XSYFXXZHIBXOBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11331
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11331