Merck
ENA048303219
Enamine
2-chloro-N-(2,3-dimethyl-6-nitrophenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.66
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(2,3-dimethyl-6-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O3/c1-6-3-4-8(13(15)16)10(7(6)2)12-9(14)5-11/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
IPBTWALANVJTNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10965
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10965
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)