Merck
ENA048303213
Enamine
4-(cyanomethoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
Iupac Name
4-(cyanomethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c10-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)9(11)12/h1-4H,6H2,(H,11,12)
InChI Key
LSUOCGNVVCKCSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10948
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10948
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)