Merck
ENA040899104
Enamine
3-(dimethylsulfamoyl)-4-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.28
MDL番号:
Iupac Name
3-[(dimethylamino)sulfonyl]-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO5S/c1-11(2)17(14,15)9-6-7(10(12)13)4-5-8(9)16-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
MQLMCRQJDMMJSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10848
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10848
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)