Merck
ENA024296344
Enamine
2-chloro-1-[2,5-dimethyl-1-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1H-pyrrol-3-yl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.77
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1-[2,5-dimethyl-1-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1H-pyrrol-3-yl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H13ClN2OS/c1-7-6-17-12(14-7)15-8(2)4-10(9(15)3)11(16)5-13/h4,6H,5H2,1-3H3
InChI Key
YJQCCMDDAXHYJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10308
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10308
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)