Merck
ENA024296176
Enamine
1-(2,4-dimethylbenzenesulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.38
MDL番号:
Iupac Name
1-[(2,4-dimethylphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO4S/c1-10-3-4-13(11(2)9-10)20(18,19)15-7-5-12(6-8-15)14(16)17/h3-4,9,12H,5-8H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
HXHCPNPCXHOMLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10140
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10140
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)