Merck
ENA024295647
Enamine
2-{[(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methyl]sulfanyl}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.27
MDL番号:
mp
183-185
Iupac Name
[(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c13-10(14)6-15-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
BLUMZAJRPJMXSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09611
Melting Point
183-185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09611