Merck
ENA024295391
Enamine
3-[(2,2,2-trifluoroethyl)sulfamoyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.23
MDL番号:
Iupac Name
3-{[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO4S/c10-9(11,12)5-13-18(16,17)7-3-1-2-6(4-7)8(14)15/h1-4,13H,5H2,(H,14,15)
InChI Key
HWLSXRKETRVKLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09355
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09355
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)