Merck
ENA024295219
Enamine
3-chloro-5-ethoxy-4-propoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.7
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-ethoxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15ClO3/c1-3-5-16-12-10(13)6-9(8-14)7-11(12)15-4-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
QZBKKPVUZGCHTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09182
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09182