Merck
ENA024295177
Enamine
3-ethoxy-2-propoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-2-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-3-8-15-12-10(9-13)6-5-7-11(12)14-4-2/h5-7,9H,3-4,8H2,1-2H3
InChI Key
NGLILBQTESXZCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09140
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09140
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)