Merck
ENA024295149
Enamine
3-amino-1-cyclopentylthiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.26
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopentylhydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H13N3S/c7-9-6(10)8-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,7H2,(H2,8,9,10)
InChI Key
ZSVWXYUYZJUUCU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09111
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09111
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)