Merck
ENA024294882
Enamine
4H,5H,6H,7H,8H,9H-cycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.3
MDL番号:
mp
180-181
Iupac Name
4,5,6,7,8,9-hexahydrocycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2S/c12-11(13)10-7-8-5-3-1-2-4-6-9(8)14-10/h7H,1-6H2,(H,12,13)
InChI Key
XKWUEZYMRWQSOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08843
Melting Point
180-181
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08843
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)