Merck
ENA024294870
Enamine
2-chloro-N-(3,5-dicyano-4-methylthiophen-2-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.68
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(3,5-dicyano-4-methyl-2-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H6ClN3OS/c1-5-6(3-11)9(13-8(14)2-10)15-7(5)4-12/h2H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YJFWQWAWGIMLCU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08831
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08831