Merck
ENA024294766
Enamine
4-acetyl-N-butylbenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.34
MDL番号:
Iupac Name
4-acetyl-N-butylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H17NO3S/c1-3-4-9-13-17(15,16)12-7-5-11(6-8-12)10(2)14/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
XRIBAEPEBGCNFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08727
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08727
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)