Merck
ENA024294650
Enamine
1-hydroxy-N,N-dimethyl-1H-1,3-benzodiazole-6-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.27
MDL番号:
Iupac Name
1-hydroxy-N,N-dimethyl-1H-benzimidazole-6-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11N3O3S/c1-11(2)16(14,15)7-3-4-8-9(5-7)12(13)6-10-8/h3-6,13H,1-2H3
InChI Key
UXXJRWGVFBMACP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08611
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08611