Merck
ENA024294151
Enamine
5-(4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl)pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.31
MDL番号:
Iupac Name
5-(4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3S2/c10-6-5-14-8(13)9(6)4-2-1-3-7(11)12/h1-5H2,(H,11,12)
InChI Key
KVEUMEOQMJZFRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08111
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08111
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)