Merck
ENA018110183
Enamine
1-[(5-methylthiophen-2-yl)sulfonyl]piperidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.38
MDL番号:
Iupac Name
1-[(5-methyl-2-thienyl)sulfonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S2/c1-8-4-5-10(17-8)18(15,16)12-6-2-3-9(7-12)11(13)14/h4-5,9H,2-3,6-7H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
QKLAHLXSXCSXCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07145
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07145
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)