Merck
ENA018110002
Enamine
2-chloro-N-(1-cyano-1-cyclopropylethyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(1-cyano-1-cyclopropylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-8(5-10,6-2-3-6)11-7(12)4-9/h6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
MKSQURQXAPQYAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06928
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06928
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)