Merck
ENA018109895
Enamine
5-chloro-2-(3-methylphenoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.7
MDL番号:
mp
45-47
Iupac Name
5-chloro-2-(3-methylphenoxy)aniline
Inchi Code
1S/C13H12ClNO/c1-9-3-2-4-11(7-9)16-13-6-5-10(14)8-12(13)15/h2-8H,15H2,1H3
InChI Key
KBUUENZGTGZADQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06810
Melting Point
45-47
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06810
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)