Merck
ENA018109127
Enamine
5-methyl-2-(trifluoromethyl)-4H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.14
MDL番号:
mp
265-267
Iupac Name
5-methyl-2-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Inchi Code
1S/C7H5F3N4O/c1-3-2-4(15)14-6(11-3)12-5(13-14)7(8,9)10/h2H,1H3,(H,11,12,13)
InChI Key
RCFXSBDEUTWHMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05910
Melting Point
265-267
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05910
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)