Merck
ENA018108795
Enamine
3-(4-ethoxybenzenesulfonamido)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.31
MDL番号:
Iupac Name
N-[(4-ethoxyphenyl)sulfonyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H15NO5S/c1-2-17-9-3-5-10(6-4-9)18(15,16)12-8-7-11(13)14/h3-6,12H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
KWJIEQMATLWFQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05514
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05514