Merck
ENA018108108
Enamine
2-[(1-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)sulfanyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.27
MDL番号:
Iupac Name
[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)11-10(12)15-6-9(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
MCMIGLPXWPOCTD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04755
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04755