Merck
ENA018107820
Enamine
methyl 2-(2-chloroacetamido)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.58
MDL番号:
mp
41-43
Iupac Name
methyl [(chloroacetyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C5H8ClNO3/c1-10-5(9)3-7-4(8)2-6/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FCYYBUGNYDVXCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04409
Melting Point
41-43
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04409