Merck
ENA018107682
Enamine
N-{3-[(azepan-2-ylidene)sulfamoyl]phenyl}-2-chloroacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
343.83
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-{[(2E)-2-azepanylideneamino]sulfonyl}phenyl)-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C14H18ClN3O3S/c15-10-14(19)17-11-5-4-6-12(9-11)22(20,21)18-13-7-2-1-3-8-16-13/h4-7,9,16,18H,1-3,8,10H2,(H,17,19)
InChI Key
IHDHKRJTUSSEKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04247
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04247